VWR®, Tiges de support
Fournisseur: VWR Collection
444-0919EA 68.4 EUR InStock
444-0919
VWR®, Tiges de support
Tiges de statif
Des tiges haut de gamme pour usage intensif offrent un maximum de résistance et de durabilité. Fabriquées en acier inoxydable 303.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité