Mélangeur orbital, résistant au CO2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88881104 88881102
444-0921EA 3410 EUR InStock
444-0921 444-0947
Mélangeur orbital, résistant au CO2
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Cet agitateur orbital résistant au CO2 assure un fonctionnement continu fiable, il est parfaitement adapté pour garder les cellules vivantes et florissantes au sein de l'environnement de travail. L'agitateur compact peut être utilisé à la fois dans et hors d'un incubateur CO2, offrant ainsi un maximum de flexibilité. Le boîtier de commande externe est équipé d'un affichage à LED, qui indique la vitesse et le temps, et de témoins lumineux de tr/min, temps, cycle et une alerte visuelle. Les applications incluent : culture de cellules mammifères, suspensions de bactéries, coloration et décoloration, procédures de lavage, hybridation, études de solubilité, procédures d'extraction et tests diagnostiques.
  • Agitation orbitale par alimentation magnétique, élimine la nécessité de remplacer les courroies
  • Composants mécaniques spécialement traités pour une utilisation dans des conditions affichant jusqu'à 20% de CO2 et 95% d'humidité
  • Boîtier de commande externe pratique, avec affichage LED, permet de réaliser facilement des réglages sans avoir à ouvrir la porte de la chambre
  • Dissipation de chaleur minimale, pour que les conditions au sein de la chambre à CO2 ne soient pas affectées
  • La construction en acier inoxydable protège contre la corrosion due au CO2
Informations de commande: Livré avec un boîtier de contrôle externe mais sans accessoire ; une large gamme d'accessoires en option pour la plupart des applications sont disponibles, veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité