Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agitateur multi-plateformes orbital, PSU-20i

Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PSU-20I
444-0928EA 1710 EUR InStock
444-0928
Agitateur multi-plateformes orbital, PSU-20i
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur orbital multifonction, commandé par microprocesseur, puissant et efficace avec rotation, va-et-vient et vibration. L'agitateur est doté d'un système d'entraînement direct fiable, accueille des charges jusqu'à 8 kg et permet l'optimisation du mélange dans des flacons, des béchers, des boîtes de Petri ou d'autres récipients de laboratoire. Le PSU-20i est facile à utiliser, tout simplement en configurant des programmes à plusieurs segments au moyen des boutons-poussoirs et de l'affichage d'état LCD 2 lignes.

  • Toutes les fonctions de mélange (mouvement orbital, va-et-vient et vibration) peuvent être programmées pour un fonctionnement continu ou minuté (1 min à 96 h), ou associées dans différentes combinaisons pour établir un mélange optimal et garantir des conditions reproductibles avec précision
  • Plateformes interchangeables disponibles, dont option de plateforme à niveaux
  • Vitesses mouvements orbital et va-et-vient: 20 à 250 tr/min
  • Rotation et va-et-vient: angle de rotation compris entre 30 et 360°
  • Vibration: angle de rotation compris entre 0 et 5°, programmable en une poussée de 0 à 5 secondes
  • Utilisable de 4 à 40 °C, dans un incubateur ou une chambre froide

Informations de commande: Nécessite une plateforme, non fournie. De nombreuses plateformes pour accessoires sont disponibles : plateforme universelle avec barreaux réglables, plateforme plate pour les conteneurs à profil abaissé, plateforme avec pinces pour flacons et plateforme plate à plusieurs niveaux.

Attention: *Veuillez noter que les dimensions de plateforme susmentionnées concernent la plateforme universelle.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité