Agitateur rotatif vertical 360°, PTR-25
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PTR-25
444-0932EA 496 EUR InStock
444-0932
Agitateur rotatif vertical 360°, PTR-25
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateur rotatif compact avec commandes faciles d'emploi, pour tubes jusqu'à 50 ml. Les applications incluent des réactions d'hybridation, la croissance cellulaire, l'extraction en douceur, des réactions de liaison, les tests sanguins et l'homogénéisation des composés biologiques dans la solution. Le moteur fiable génère une rotation contrôlée sur l'ensemble de la plage de vitesses.
  • Rotation verticale 360°, plage de vitesses de rotation verticale comprise entre 5 et 30 min-1
  • Ecran d'affichage LED
  • Fonctionnement continu ou temporisé : minuterie numérique intégrée de 1 min à 24 h, avec arrêt automatique et affichage du temps restant
  • Possibilité d'utilisation entre 4 et 40 °C (humidité relative de 80%) dans un incubateur ou une chambre froide
Information de livraison: Fourni avec une plateforme pour 22 tubes (Ø jusqu'à 15 mm). Les autres accessoires nécessaires doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité