Agitateur orbital à plate-forme, PSU-10i
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PSU-10I
444-0933EA 950 EUR InStock
444-0933
Agitateur orbital à plate-forme, PSU-10i
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur orbital plat, avec affichage LCD de la vitesse définie et réelle, ainsi que du temps défini et écoulé. Disponible avec un choix de quatre plates-formes d'accessoires interchangeables, pour une utilisation avec de nombreux récipients (flacons, fioles et béchers, plateaux, boîtes et boîtes de Petri, par exemple). Un signal sonore accompagne l'arrêt automatique afin d'indiquer la fin d'une période de temps définie. La fonction de démarrage progressif assure une augmentation progressive de la vitesse d'agitation.
  • Variable speed control
  • Continuous or timer operation from 1 min to 96 h with automatic switch-off
  • Can be used at +4 to +40 °C, in an incubator or cold room
  • Low voltage power supply enables safe cold room operation
* Maximum speed is dependent on load.
Informations de commande: Supplied without platform, required accessories must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité