Agitateur incubateur numérique pour paillasse ES-20
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
ES-20 ES-20UKBOM3
444-0936EA 2380 EUR InStock
444-0936 444-0560
Agitateur incubateur numérique pour paillasse ES-20
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Agitateur incubateur de paillasse polyvalent et programmable pour l'agitation et l'incubation d'échantillons et de cultures biologiques dans différents flacons et récipients. Cet appareil compact est solide et comporte des panneaux transparents en Plexiglass® de 7 mm d'épaisseur.
  • Réglage numérique du temps, de la température et de la vitesse d'agitation pour plus de précision et de reproductibilité
  • Programmation simple du temps, de la température et de la vitesse d'agitation grâce à un écran LCD clair. Minuterie : 1 min à 96 h
  • Le contrôle de la température par microprocesseur et la circulation d'air forcée garantissent une température constante et uniforme dans la cuve
  • Système d'agitation avec entraînement direct pour un fonctionnement fiable sur le long terme
  • Assemblage/désassemblage faciles - facile à déplacer d'un endroit à un autre. Emballé à plat. Assemblage en une heure, sans outils spécifiques
Informations de commande: Nécessite une plateforme, non fournie. De nombreuses platesformes sont disponibles, pour un large éventail d'applications : plateforme universelle, plateforme plate idéale pour les conteneurs à profil abaissé et platesforme avec pinces pour flacons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité