Mélangeur multi-tubes de type vortex, V-32
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
V-32
444-0939EA 401 EUR InStock
444-0939
Mélangeur multi-tubes de type vortex, V-32
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mélangeur polyvalent multi-tubes de type vortex pour remise en suspension de pastilles chimiques ou cellulaires dans un maximum de 32 tubes (16×1,5 ml, 8×0,5 ml et 8×0,2 ml), avec la possibilité de mélanger des tubes individuels jusqu'à 15 ml. Les applications types comprennent une agitation vigoureuse et la remise en suspension de cellules bactériennes et de levure, et de pastilles, l'extraction de métabolites et d'enzymes, et différentes opérations sur l'ADN telles que la déprotéinisation de l'ADN/des complexes protéinés et la purification de fragments d'ADN/ARN de faible poids moléculaire.
  • Facile à utiliser, fonctionnement continu ou tactile et bouton de vitesse préréglée de 500 à 3000 tr/min
  • Orbite: 2 mm
  • Son design compact et robuste et son moteur puissant permettent un fonctionnement silencieux et des performances uniformes
  • Les tampons d'aspiration en caoutchouc empêchent l'appareil de se déplacer et absorbent les vibrations
Information de livraison: Fourni avec une plate-forme universelle de 32 places et une plate-forme plate pour le mélange d'un seul tube.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité