Bottle/tube rollers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88881004
444-0960EA 1260 EUR InStock
444-0960
Bottle/tube rollers
Agitateurs Agitateurs rotatifs
This sleek compact design unit is capable of rolling multiple size tubes or bottles for applications like cell culture, hybridisation assays and liquid mixing. The anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO₂ environments.
  • Adjustable speed accommodates a variety of applications
  • Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
  • Stacking kit allows two units to be stacked, saving valuable bench space
  • Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
Certifications: cCSAus compliance.
Information de livraison: Includes O-rings to ensure smooth rolling when using tubes. Bars must be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité