Accessory Kit for Digital Display Hotplates and Hotplate Stirrers, Corning®
Fournisseur: Corning
6795KIT
444-1003EA 136.56 EUR InStock
444-1003
Accessory Kit for Digital Display Hotplates and Hotplate Stirrers, Corning®
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
This accessory kit is designed for use with all Corning® digital display hotplates and stirring hotplates (Models PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D)
It is voltage independent. Each kit includes a temperature controller that controls the temperature of liquids up to 200 °C, a two-piece, 0.8 cm diameter, 45.7 cm long support rod, and magnetic stir bar retriever.
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Accessory kit for digital hotplates and hotplate stirrers PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D 1 KIT 444-1003
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité