Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques, Corning®
Fournisseur: Corning
6970SR
444-1018EA 12.18 EUR InStock
444-1018
Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques, Corning®
Agitateurs Outils d'agitation
The stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité