Shaking incubator, benchtop, Corning® LSE™
Fournisseur: Corning
6791
444-1099EA 3675.61 EUR InStock
444-1099
Shaking incubator, benchtop, Corning® LSE™
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Truly a benchtop style, the lid on the benchtop shaking incubator has a low pivot point which provides a space-saving size sure to fit on the lab bench and under shelves.
Each unit includes a software package, which provides the option of saving data to an external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs. The maximum capacity is 4×1 L flasks.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité