Agitateur magnétique, Mini MR standard IKAMAG®
Fournisseur: IKA
25004132
444-1145EA 295 EUR InStock
444-1145
Agitateur magnétique, Mini MR standard IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Petit agitateur magnétique à plaque blanche, parfait pour observer des changements de couleur au cours des réactions.
  • Vitesse réglable en continu
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité