Agitateurs pour tubes à essai, Multi Reax
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
545-10000-00 545-10000-02 545-10000-03
444-1250EA 1595 EUR InStock
444-1250 444-1251 444-1490
Agitateurs pour tubes à essai, Multi Reax
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateurs équipés d'une minuterie et d'un afficheur numérique leur permettant de fonctionner sans surveillance jusqu'à 999 minutes max. et émettant un signal sonore une fois la tâche terminée. Excellente stabilité, même sur surface humide.
  • Les seuls agitateurs de tubes à essai pouvant accueillir 26 tubes de diamètres variables
  • Réglage de rotation numérique
  • Minuterie avec signal sonore
  • Utilisables entre 0 et 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
Certifications: Classe de protection DIN EN 60529: IP 30
Informations sur les accessoires: Les accessoires supplémentaires sont de catégorie H. Voir la rubrique « Accessoires pour agitateurs Heidolph » à la fin de la section sur les agitateurs orbitaux.
Information de livraison: L'unité est fournie avec un adaptateur pour 26 récipients de 10 à 16 mm de diamètre, d'une longueur maximale de 160 mm, et un support pour 12 tubes de 16 à 32 mm de diamètre, d'une longueur max. de 120 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité