Mini-agitateur orbital, KM CO2
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6136000
444-1283EA 2730 EUR InStock
444-1283
Mini-agitateur orbital, KM CO2
Agitateurs Agitateurs orbitaux
L'agitateur KM CO2 est idéal pour développer des cultures cellulaires. Robuste et doté de composants en acier inoxydable, cet agitateur a été spécialement conçu pour une utilisation dans des incubateurs avec une concentration en CO2 de 20% maximum.
  • Le modèle KM CO2 offre un fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 99 heures et 59 minutes
  • L'unité de commande externe, avec affichage LED, permet un fonctionnement facile en dehors de l'incubateur
  • Utilisable entre 4 et 45 °C et 95% d'humidité relative (sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
  • L'entraînement direct avec peu d'entretien permet aux agitateurs de démarrer en douceur et de protéger les cellules
  • Des émissions de chaleur de 4 watts seulement n'influencent pas les températures ambiantes ; elles garantissent le développement optimal des cultures cellulaires
Informations de commande: produit fourni avec une plate-forme de base, un tapis de caoutchouc et une unité de commande externe. Les bacs universels et les barrettes de fixation doivent être commandés séparément. Le plateau universel en option (version mini) accepte jusqu'à 3 pinces pour flacons de 1000 ml ou 4 pinces pour flacons de 500 ml. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité