Agitateurs oscillants, Promax
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-22332-00 542-20020-05 543-22332-06 542-20020-02 543-22332-02
444-1320EA 1943 EUR InStock
444-1320 444-1255 444-1256 444-1473 444-1478
Agitateurs oscillants, Promax
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Les agitateurs Promax assurent un mouvement oscillant unidimensionnel d'avant en arrière pour l'agitation vigoureuse de flacons et d'ampoules à décanter dans les applications chimiques, à l'aide de cadrans de commande analogiques pour régler la fréquence d'oscillation. Le boîtier encapsulé réduit pratiquement à néant le transfert thermique entre le moteur et la plate-forme support, l'entraînement étant protégé contre les éclaboussures.
  • Vitesse réglable par variateur
  • Système modulaire : possibilité de combiner le Promax 1020 avec l'incubateur
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité