VWR®, Mini vortex mixer
Fournisseur: VWR Collection
444-1337EA 148 EUR InStock
444-1337
VWR®, Mini vortex mixer
Agitateurs Agitateurs Vortex
The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ fixed speed ensures there is no sacrificing any mixing power.
  • Extremely compact and easy to operate
  • Powerful vortexing for tubes up to Ø 30 mm
  • Refined steel base is designed to ensure product stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité