Cole-Parmer® Stuart SI-200 Refrigerated Shaking Incubators
Fournisseur: Cole Parmer
79520-22
444-1407EA 11360 EUR InStock
444-1407
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Refrigerated Shaking Incubators
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
  • Operate at 15 °C below ambient (minimum of 5 °C); ideal for cell-based protein expression application
  • Microprocessor controlled shaking speed ensures accuracy
  • Forced air circulation ensures uniform temperature inside the chamber
  • Easily set and view temperature and speed on the digital display
  • Unique retractable platform offers easy loading and unloading
This shaking incubator provides an orbital shaking motion to ensure even mixing while promoting bacterial growth. This unitMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stuart large capacity refrigerated shaking incubator, 115 L 1 444-1407
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité