VWR® Microplate Shaker, 230 V
Fournisseur: VWR Collection
444-1423EA 1270 EUR InStock
444-1423
VWR® Microplate Shaker, 230 V
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
VWR® microplate shakers feature variable-speed, microprocessor control, providing reliable, uniform mixing action. Ideal for immunoassays and general microplate shaking and includes a platform to accommodate four plates.
  • 3 mm orbit for optimal microplate mixing
  • LCD display for speed and time
  • Includes platform ready to secure four microplates, deepwell plates, or two microtube racks
  • RS232 interface provides two-way communication for data logging and unit control
  • Durable base is easy to clean and corrosion resistant
  • Ideal for use in non-condensing incubators,
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité