Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orbital vibrating platform, Bel-Art Spindrive®, SP Bel-Art

Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F370410001
444-2161EA 1010 EUR InStock
444-2161
Orbital vibrating platform, Bel-Art Spindrive®, SP Bel-Art
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Placed and centered on a magnetic stirrer, this platform operates as an orbital vibrator for plates, flasks or other vessels.

  • Economical
  • Compact design
  • Vibrate and mix; rotating orbit diameter of 1,52 mm (¹/₁₆")
  • Vibration adjustment is controlled by setting the magnetic stirrer to the desired speed
  • Base incorporates built-in hand holds for lifting and carrying
  • Supports up to 6,8 kg (15 lb)

Platform protects the operating mechanism from spills; non-skid surface to prevent containers from sliding.

Certifications: U.S. Patent 5,409,312.

Informations de commande: Supplied without magnetic stirrer which must be ordered separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité