VWR® Standard 1000, Agitateur orbital
Fournisseur: VWR Collection
444-2900EA 1130 EUR InStock
444-2900 444-2902
VWR® Standard 1000, Agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur à usage général commandé par microprocesseur, particulièrement adapté aux mélanges de base, aux techniques de transfert, à la coloration et à la décoloration. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Une molette réglable de 1 à 10 permet d’ajuster la vitesse ; pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu’à la valeur programmée.
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Utilisable entre 0 et +40 °C (maximum 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Information de livraison: Fourni avec un tapis en caoutchouc antidérapant.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité