VWR® Advanced 3500, Agitateur orbital
Fournisseur: VWR Collection
444-2906EA 1270 EUR InStock
444-2906 444-2908
VWR® Advanced 3500, Agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur numérique avec commande par microprocesseur, idéal pour une gamme d’applications de mélange, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système d’agitation surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisable entre −10 et +60 °C (max. 80% d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixation, les accessoires devant être commandés séparément. Veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs orbitaux VWR® séries Standard et Advanced » pour plus d'informations sur les autres plates-formes et accessoires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité