VWR® Advanced 3750 Reciprocating Shaker
Fournisseur: VWR Collection
444-2909EA 2400 EUR InStock
444-2909 444-2910 444-2911
VWR® Advanced 3750 Reciprocating Shaker
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Agitateur numérique avec commande par microprocesseur, idéal pour une gamme d’applications de mélange, par exemple, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité