VWR® Standard 5000, Agitateur orbital
Fournisseur: VWR Collection
444-2912EA 3060 EUR InStock
444-2912 444-2913 444-2914
VWR® Standard 5000, Agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur à usage intensif commandé par microprocesseur, idéal pour les applications de mélange à charges lourdes, comme les suspensions bactériennes, la coloration et la décoloration. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Une molette réglable de 1 à 10 permet d’ajuster la vitesse ; pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu’à la valeur programmée.
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 1 à 120 min
  • Gamme d’accessoires interchangeables disponible
  • Utilisable entre 0 et +40 °C (max. 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixation, les accessoires devant être commandés séparément. Veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs orbitaux VWR® séries Standard et Advanced » pour plus d'informations sur les autres plates-formes et accessoires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité