VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Fournisseur: VWR Collection
444-2924EA 5860 EUR InStock
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs numériques avec commande par microprocesseur, idéals pour une gamme d’applications de mélange avec des charges lourdes et des récipients plus grands, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisable entre ‒10 et +60 °C (max. 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixations, les accessoires devant être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité