Pince pour microplaques pour agitateurs VWR® Standard et Advanced
Fournisseur: VWR Collection
444-2954EA 39 EUR InStock
444-2954
Pince pour microplaques pour agitateurs VWR® Standard et Advanced
Pinces Pinces à usage général
Se fixe à la plate-forme universelle appropriée utilisée avec l'agitateur. Pour plus de détails sur les plates-formes universelles, veuillez consulter les entrées correspondantes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité