VWR®, Agitateur pour microplaques, grande vitesse
Fournisseur: VWR Collection
444-7016EA 7780 EUR InStock
444-7016
VWR®, Agitateur pour microplaques, grande vitesse
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Idéal pour les applications en biologie moléculaire, la lyse mécanique et chimique des cellules, le mélange d’échantillons de tissus, le mélange de suspensions cytogénétiques et les suspensions de cellules par vortex. L’agitateur est également idéal pour l’émulsification de fluides visqueux bipolaires et pour le mélange de fluides dans des tubes de petit diamètre. Spécialement conçu pour agiter et / ou vortexer les microplaques en mode minuté ou continu. L’agitateur dispose d’un mode minuté programmable de 1 s à 160 h. La vitesse et le temps se règlent facilement avec lesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité