Agitateur orbital, Advanced Mini Shaker 15
Fournisseur: VWR Collection
444-7106EA 1190 EUR InStock
444-7106 444-7107 444-7108
Agitateur orbital, Advanced Mini Shaker 15
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Mini-agitateur compact et puissant avec commande par microprocesseur idéal pour un large éventail d'applications d'agitation. L'unité offre une plage de vitesses et une orbite optimales pour des échantillons plus grands. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. La vitesse est réglable par incréments de 1 min⁻¹ sur toute la plage de vitesses. Augmentation progressive de la vitesse: permet d'augmenter progressivement la vitesse jusqu'à un point déterminé pour éviter les éclaboussures.
  • L'orbite de 15 mm offre une vitesse optimale pour le mélange des échantillons de plus grande taille, l'unité génère une agitation puissante avec un faible encombrement
  • L'écran LED indépendant affiche la vitesse, l'heure et a un minuteur intégré (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • La structure à profil abaissé s'adapte à la plupart des hottes et des incubateurs
  • Triple entraînement sans maintenance pour un fonctionnement fiable et continu
  • Utilise une gamme d'accessoires interchangeables de la gamme des mini-agitateurs VWR. Il vous suffit de retirer le tapis pour monter un grand nombre de pinces pour fioles ou de portoirs de tubes à essais (en option)
  • Utilisable de –10 à +40 °C (80% d'humidité relative max.), dans un incubateur, un incubateur à CO₂ sec ou une chambre froide
L'appareil est équipé d'une protection contre la surcharge et des signaux sonores et visuels se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau. Adapté pour une utilisation dans les domaines biotechnologiques, pharmaceutiques, des soins de santé, ainsi qu'universitaires et gouvernementaux, pour des applications telles que la culture cellulaire, les suspensions bactériennes, les tests ELISA et les études de solubilité.
Informations sur les accessoires: L'agitateur peut recevoir un maximum de 2 des portoirs et 35 flacons de 10 ml, 20 de 25 ml, 15 de 50 ml, 12 de 125 ml, 6 de 250 ml ou 4 de 500 ml, et 3 flacons pour milieux de culture de 500 ml.
Information de livraison: Fourni avec un plateau perforé et un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixation, les accessoires devant être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité