L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateurs magnétiques, Advanced, grande capacité
Fournisseur: VWR Collection
444-7115EA 3370 EUR InStock
444-7115 444-7117 444-7118 444-7120
Agitateurs magnétiques, Advanced, grande capacité
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Ces agitateurs de grande capacité contrôlés par microprocesseur sont idéals pour les applications à grand volume. Vous avez le choix entre deux modèles en fonction de la capacité requise. Leur puissant entraînement magnétique est capable de mélanger des matériaux à haute viscosité. La base en acier inoxydable offre durabilité et stabilité accrue. Idéals pour les applications à l’échelle pilote dans les domaines biotechnologique, pharmaceutique, universitaire et industriel. D’autres applications incluent le mélange de matériaux visqueux, de polymères et de travaux à l’échelle pilote.
Model 1000
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Agitateur magnétique, grande capacité avancée, modèle 1000, prise EU 1 444-7115
Model 2000
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Agitateur magnétique, grande capacité avancée, modèle 2000, prise EU 1 444-7118
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité