Agitateur double mouvement KL 2
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6115000
444-9120EA 1980 EUR InStock
444-9120
Agitateur double mouvement KL 2
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Agitateur de laboratoire pouvant passer d'un mouvement orbital à oscillant sans aucun outil spécifique. Appareil résistant et sans maintenance, à longue durée de vie. Accepte 9 flacons Erlenmeyer de 250 ml ou 3 ampoules à décanter de 250 ml. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
  • Possibilité de basculement d'un mouvement orbital à oscillant
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 120 min
  • Variation continue de la vitesse
  • Utilisable de 5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Information de livraison: fournis avec une plate-forme à 3 barrettes de fixation et un tapis en caoutchouc. Autres accessoires disponibles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité