Agitateur orbital avec plaque chauffante, SM 30 AT
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6200000
444-9132EA 6030 EUR InStock
444-9132
Agitateur orbital avec plaque chauffante, SM 30 AT
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur orbital de paillasse avec plaque chauffante adapté au mélange de milieux difficiles. Cet agitateur représente la solution idéale lorsqu'il est impossible d'utiliser une chambre d'incubation en raison de l'utilisation de solvants (qui pourraient détruire des pièces électriques et d'autres éléments du couvercle de l'incubateur). L'unité est dotée d'un affichage numérique des valeurs programmées et réelles ainsi que d'une commande programmable.
  • Fonctionnement continu ou programmable
  • Vitesse réglable en continu, unités utilisables entre 5 et 50 °C (humidité relative 85%)
  • Température maximale de 120 °C avec une précision de ±1 °C
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP21.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Information de livraison: Fourni avec une plaque chauffante, mais sans système de portoirs. Accessoires à commander séparément. Unités avec plage de température maximum supérieure également disponibles. Plus d'informations sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité