Mélangeur rotatif, Roto-Shake Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-1102 SI-1104 SI-1100 SI-1103
444-9150EA 2240 EUR InStock
444-9150 444-9185 SCIISI-1100 444-0062
Mélangeur rotatif, Roto-Shake Genie®
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Conçu pour réaliser un mélange par mouvement de rotation, de bascule et orbital 3-D dans une unité compacte et modulable. Accepte jusqu'à deux sacs plastiques de 153×153 mm de chaque côté, un plateau agitateur en métal anti-dérapant de 305×305 mm pour les opérations d'agitation conventionnelles ou jusqu'à quatre plaques de fixation en métal de chaque côté pour accueillir des tailles de tubes similaires ou différentes pour plusieurs mouvements de mélange. Des kits d'expansion sont disponibles pour une capacité accrue ainsi que différents conteneurs. La plateforme est facile àMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité