Agitateurs incubateurs réfrigérants multifonctionnels, Enviro Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-1202 SI-1204 SI-1203
444-9163EA 8740 EUR InStock
444-9163 444-9164 444-0072
Agitateurs incubateurs réfrigérants multifonctionnels, Enviro Genie®
Agitateurs Agitateurs incubateurs
A versatile shaker for different applications: Cooling, incubating, rotating, shaking, rocking, stirring and 3D line motion. Ideal for the study of microorganisms and tissue cell growth under strictly controlled conditions of temperature and agitation.
  • Designed to provide the security of precise temperature control and uniformity for demanding incubation/refrigeration applications without taking up a great deal of space
  • Easy operation via LED display, simple to clean and disinfect
  • Extremely versatile, can be used with all standard tubes and vessels,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité