Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agitateurs orbitaux grande capacité, VKS 75 A control

Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6111000
444-9421EA 8000 EUR InStock
444-9421
Agitateurs orbitaux grande capacité, VKS 75 A control
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Ces grands et solides agitateurs orbitaux permettent de constituer une tour d'agitation multi-étages. Les agitateurs sont conçus pour un fonctionnement continu, avec une charge maximum de 75 kg. De nombreux récipients peuvent être disposés dans différentes configurations grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles en option.

  • Affichage numérique avec une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
  • Fonctionnement continu ou programmable
  • Variation continue de la vitesse
  • Utilisable de +5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans une chambre froide
  • Vaste gamme d'accessoires disponibles et possibilité d'utiliser jusqu'à 6 plateaux coulissants avec le support Géant à 3 étages

Informations de commande: Fourni sans plateau d'agitation ni système de support. Les accessoires doivent être commandés séparément. Nous consulter.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité