Mélangeurs/secoueurs va-et-vient, grande capacité, VKS 75 B control
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6112000
444-9422EA 8130 EUR InStock
444-9422
Mélangeurs/secoueurs va-et-vient, grande capacité, VKS 75 B control
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Ces grands agitateurs va-et-vient (existent en version à mouvement orbital) robustes permettent de constituer une tour d'agitation multi étages. Ils sont spécialement conçus pour un fonctionnement continu, avec charge maximum de 75 kg. De nombreux récipients peuvent être disposés dans différentes configurations grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles en option.
  • Affichage numérique avec une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
  • Fonctionnement continu ou programmable
  • Variation continue de la vitesse
  • Utilisable de +5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans une chambre froide
  • Vaste gamme d'accessoires disponibles et possibilité d'utiliser jusqu'à 6 plateaux avec le montage à 3 étages
Informations de commande: Fournis sans plateau. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Attention: La capacité du plateau universel SM en termes de flacons est de 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 ou 6×2000 ml ou de 5 portoirs pour tubes à essai. La capacité du plateau en termes d'ampoules à décanter est de 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 or 2×2000 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité