Microplate shakers, TiMix 2
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6110000
444-9441EA 1910 EUR InStock
444-9441
Microplate shakers, TiMix 2
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
  • Holds four microplates
  • Timer (0 to 120 min) or continuous mode
  • Steplessly adjustable electronic speed control
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Informations de commande: Supplied without attachments or trays.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité