Solution saline tamponnée au phosphate , forte teneur en phosphate
Fournisseur: VWR Chemicals
444037EEA 461 EUR InStock
444037E
Solution saline tamponnée au phosphate , forte teneur en phosphate
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Solution irradiée, pH 7,2, pour le lavage des blots.
  • NaCl 8,77 g/l
  • HPO₄Na₂, 12H₂ 0 19,2 g/l
  • NaH₂OP₄, 2H₂O 6,55 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité