Solution saline tamponnée au phosphate (PBS), faible phosphate
Fournisseur: VWR Chemicals
444057YEA 341 EUR InStock
444057Y
Solution saline tamponnée au phosphate (PBS), faible phosphate
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Solution irradiée à utiliser dans les cellules de lavage.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • HPO₄Na₂, 12H₂ 0 1,28 g/l
  • NaH₂OP₄, 2H₂O 0,44 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité