Anti-Mannose 6-Phosphate Receptor (2G11) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
444105-100
444105-100EA 744 EUR InStock
444105-100
Anti-Mannose 6-Phosphate Receptor (2G11) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannose 6-Phosphate Receptor (2G11)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité