Vanadium (V) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44424.22
44424.22EA 1030 EUR InStock
44424.22
Vanadium (V) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Vanadium (V) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Vacuum deposition
Formule: O₅V₂
Point d'ébullition: 1750 °C (dec.)
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3.357
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
ONU: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9921
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité