MMP-9/MMP-13 inhibitor I ≥95% (par HPLC), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Packaged under inert gas.
444252-1
444252-1EA 184 EUR InStock
444252-1
MMP-9/MMP-13 inhibitor I ≥95% (par HPLC), Millipore®
MMP-9/MMP-13 inhibitor I
A piperazine-based, cell-permeable, and highly potent inhibitor of MMP-9 (IC₅₀=900 pM) and MMP-13 (IC₅₀=900 pM).
Inhibits MMP-1 and MMP-3 at much higher concentrations (IC₅₀=43 nM and 23 nM, respectively). Also acts as an inhibitor of MMP-7 (IC₅₀=930 nM).
Formule: C₂₅H₂₅N₃O₆S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03453559
Numéro CAS: 204140-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité