Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44482.14
44482.14EA 111 EUR InStock
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (base métaux)
Hexaamminenickel(II) bromide
Purity: 99.999% CAS No.: 13601-55-3 Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2 Formula Weight: 320.68 Physical Form: Crystalline
Formule: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039935
Numéro CAS: 13601-55-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité