Agitateurs rotatifs, SB2 et SB3
Fournisseur: Cole Parmer
SB2
445-2101EA 537 EUR InStock
445-2101
Agitateurs rotatifs, SB2 et SB3
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Les agitateurs rotatifs assurent un mélange doux mais efficace, permettant de garder en suspension des échantillons biologiques, tels que des échantillons sanguins. Le SB3 est idéal pour l'aération de cultures et les applications de mélange classiques. Un plateau intégré permet de contenir les éclaboussures des tubes en rotation. Le double support en option permet d'utiliser deux supports pour tubes simultanément.
  • Angle de mélange entièrement réglable
  • Le SB3 possède une minuterie et un affichage numérique de la vitesse pour assurer une reproductibilité précise des procédures
  • Utilisable de 4 à 60 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
  • Protection antimicrobienne BioCote®
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42
Informations de commande: fournis sans support (gamme disponible séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité