Poly(styrene), film de test
Fournisseur: Thermo Scientific
44502.KT
44502.KTEA 73.7 EUR InStock
44502.KT
Poly(styrene), film de test
Poly(styrene)
Formule: C₈H₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité