Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Platinum tetrachloride
44503.06
44503.06EA 680 EUR InStock
44503.06
Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Platine (IV) chlorure
Purity: 99.99+% CAS No.: 13454-96-1 Molecular Formula: PtCl4 Formula Weight: 336.90 Physical Form: Crystalline Soluble Density: 4.303 Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 370° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011182
Formule: Cl₄Pt
MW: 336,89 g/mol
Point de fusion: 370 °C (dec.)
Densité: 4.303
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011182
Numéro CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité