Titane (IV) oxyde 20 - 35% dans l'eau, dispersion colloïdale
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
44517.A1
44517.A1EA 104 EUR InStock
44517.A1
Titane (IV) oxyde 20 - 35% dans l'eau, dispersion colloïdale
Titane (IV) oxyde
CAS No.: 13463-67-7 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Density: 1.26 Boiling Point: 368° MDL No.: MFCD00011269
Applications: UV protection in clear coatings
Formule: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C
Densité: 1.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité