Phénol ≥99.5% non stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44526.22
44526.22EA 49.5 EUR InStock
44526.22
Phénol ≥99.5% non stabilisé
Phénol
Unstabilized
Purity: 99.5% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H5OH Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Physical Form: Solid melt Density: 1.071 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Sweet Melting Point: 40-43° Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Molecular biology
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1.071
Point d'éclair: 79 °C (175 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 14,7241
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité