Disposable infrared cards
Fournisseur: Thermo Scientific
43929.KM 43932.KJ 43932.KM 43935.KM 43936.KJ 43936.KM 43937.KJ 43937.KM 44527.KM
43929.KMEA 350 EUR InStock
43929.KM 43932.KJ 43932.KM 43935.KM 43936.KJ 43936.KM 43937.KJ 43937.KM 44527.KM
Disposable infrared cards
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres IR et IRTF
Disposable cards specifically designed to provide a conveniently mounted non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité