Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ICP-MS Water spike standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®

Fournisseur: Thermo Scientific

44539.AE
44539.AEEA 322 EUR InStock
44539.AE
ICP-MS Water spike standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO₃/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02266368

Concentration:
Ag 10 µg/ml ±2%
Al 300 µg/ml ±2%
As 10 µg/ml ±2%
Ba 100 µg/ml ±2%
Be 10 µg/ml ±2%
Cd 10 µg/ml ±2%
Co 5 µg/ml ±5%
Cr 20 µg/ml ±2%
Cu 20 µg/ml ±2%
Mn 5 µg/ml ±5%
Ni 10 µg/ml ±2%
Pb 10 µg/ml ±2%
Sb 20 µg/ml ±2%
Se 50 µg/ml ±2%
Tl 10 µg/ml ±2%
V 10 µg/ml ±2%
Zn 10 µg/ml ±2%


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité