Réactif de Dragendorff réactif de dérivatisation, pour CCM, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
44578-100ML-F
44578-100ML-FEA 121 EUR InStock
44578-100ML-F
Réactif de Dragendorff réactif de dérivatisation, pour CCM, Supelco®
Réactif de Dragendorff
This non-aqueous Thiess, Reuther and Vagujfalvi variant of the reagent is used to detect alkaloids and other nitrogen compounds in TLC.
Composition: Acetic acid, ethyl acetate, sodium iodide, sodium tetraiodobismutate
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00283106
Numéro CAS: 39775-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité