Chromium etchant
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44582.WY
44582.WYEA 121 EUR InStock
44582.WY
Chromium etchant
Chromium etchant
Physical Form: Liquid Density: 1.16 Appearance: Orange Odour: Acrid UN No.: UN3093 MDL No.: MFCD07370678
Applications: High purity ceric ammonium nitrate system for precise, clean etching of chromium and chromium oxide films
Densité: 1.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370678
ONU: 3093
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité